Learn More
Bel-Art™ Recuperadores magnéticos flexibles SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™
Código de producto. 11775064 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
365 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Color unitSize
11775064 33 mm Azul cada uno
10603095 33 mm Blanco cada uno
11765064 33 mm Rojo cada uno
11729695 33 mm Amarillo cada uno
12301288 365 mm Rojo cada uno
12311288 365 mm Azul cada uno
6 options
Código de producto. 11775064
Marca: Bel-Art™ H377740121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador magnético flexible Stirbar recupera las barras de agitación de los recipientes y drenajes del fregadero del laboratorio.
  • Varilla Teflon™ flexible con potente imán recubierto de alnico Teflon™
  • Disponible en cuatro colores, dos tamaños de imán
  • La varilla blanca flexible mide 33 cm (13 pulg) de longitud
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Azul
Longitud (métrico) 33 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)