Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de sellado de plástico de desconexión rápida CPC™
Descripción
Solo tiene que presionar el cierre de pasador para desconectar las mitades del acoplamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polisulfona |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De –40 a 148 °C |
| Tipo de producto | Tapón de sellado de desconexión rápida |