Learn More
Brand™ Platillos de pesaje de poliestireno cuadrados
Código de producto. p-8010377 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
100 ml
250 ml
Longitud (métrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Anchura (métrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Altura (métrico):
7 mm
21 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10449332
Marca: Brand™ 155542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno de impacto. Los platillos cuadrados de pesaje de poliestireno BRAND™ con un diseño plano y ligero son ideales para el pesaje. Antiestáticos. El grosor de pared es de aproximadamente 0,2 mm.
  • Fabricados con poliestireno de impacto.
  • Antiestáticos.
  • Diseño ligero y plano.
  • Ideal para el pesaje.
  • Grosor de pared aprox. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el pesaje
Grosor 0,2 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 84 × 84 mm, 84 × 84 × 24 mm
Longitud (métrico) 84 mm
Anchura (métrico) 84 mm
Altura (métrico) 24 mm