Learn More
BRAND™ Platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno en forma de rombo
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
30 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Descripción
- Fabricados con poliestireno de alto impacto
- Su superficie antiestática evita que los materiales se peguen
- El diseño ligero y plano evita interferencias durante el pesaje
- El grosor de pared es de aproximadamente 0,2 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el pesaje |
| Grosor | 0,2 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 67 x 47 x 14 mm |
| Longitud (métrico) | 67 mm |