Learn More
Kartell™ Recipientes para orina de polipropileno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD |
| Color del tapón | Azul |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| N.° por paquete | 600/paq. |