Learn More
Kartell™ Recipientes para orina de polipropileno
Click to view available options
Esterilidad:
Aséptico
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Rojo
N.° por paquete:
250/paq.
500/paq.
600/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 600
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Aséptico |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| N.° por paquete | 250/paq. |