Learn More
Semadeni™ Pinzas pequeñas de poliestireno
Código de producto. 11840090
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
125 mm
Modelo:
Embalaje a granel
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
11840090 120 mm Envasadas individualmente 100 PCS
11797192 125 mm Embalaje a granel 100 PCS
2 options
Código de producto. 11840090
Marca: Semadeni™ 161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas pinzas de uso general para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Las pinzas de poliestireno Semadeni™ incluyen asas corrugadas y puntas serradas redondeadas.
  • Pinzas pequeñas de poliestireno transparente (PS) de uso general
Especificaciones
Estilo de punta Recta, redonda
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Cantidad (n.º por caja) 100/Paq.
Tipo Pinzas pequeñas
Modelo Envasadas individualmente