Learn More
Semadeni™ Pinzas pequeñas de poliestireno
Código de producto. 11797192
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
125 mm
Modelo:
Embalaje a granel
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
11797192 125 mm Embalaje a granel 100 PCS
11840090 120 mm Envasadas individualmente 100 PCS
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11797192
Marca: Semadeni™ 1647
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estas pinzas de uso general para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Las pinzas de poliestireno Semadeni™ incluyen asas corrugadas y puntas serradas redondeadas.
  • Pinzas pequeñas de poliestireno transparente (PS) de uso general
Specifications
Estilo de punta Recta, redonda
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 125 mm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Cantidad (n.º por caja) 100/paquete
Tipo Pinzas pequeñas
Modelo Embalaje a granel