Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Cantidad | 24/Paq. |
| Anchura (métrico) | 1,6 mm |
| Altura (métrico) | 1,9 mm |