Learn More
Azpack™ Cajas de almacenamiento de poliestireno
Código de producto. 12398278
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
79 mm
Altura (métrico):
22 mm
29 mm
Incluye:
Tapa a presión
Tapa abatible
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Longitud (métrico) Altura (métrico) Incluye unitSize
12398278 79 mm 29 mm Tapa abatible paquete de 24
12318288 79 mm 22 mm Tapa a presión paquete de 36
2 options
Código de producto. 12398278
Marca: Azpack™ 12398278
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Visualice fácilmente el contenido con la construcción transparente. Las cajas de almacenamiento de poliestireno Azpack™ mantienen organizados materiales y herramientas de laboratorio.
  • Construcción de poliestireno transparente
  • Tapa de ajuste a presión, con bisagras o suelta incluida
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Tapa abatible
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 24/Paq.
Longitud (métrico) 79 mm
Longitud (métrico) interior 73 mm
Anchura (métrico) 54 mm
Anchura (métrico) interior Entre 50 y 51 mm
Altura (métrico) 29 mm
Altura (métrico) interior 26 mm