Learn More
Azpack™ Cajas de almacenamiento de poliestireno
Código de producto. 12318288
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
79 mm
Altura (métrico):
22 mm
29 mm
Incluye:
Tapa a presión
Tapa abatible
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Longitud (métrico) Altura (métrico) Incluye unitSize
12318288 79 mm 22 mm Tapa a presión paquete de 36
12398278 79 mm 29 mm Tapa abatible paquete de 24
2 options
Código de producto. 12318288
Marca: Azpack™ 12318288
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Visualice fácilmente el contenido con la construcción transparente. Las cajas de almacenamiento de poliestireno Azpack™ mantienen organizados materiales y herramientas de laboratorio.
  • Construcción de poliestireno transparente
  • Tapa de ajuste a presión, con bisagras o suelta incluida
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 36/Paq.
Longitud (métrico) 79 mm
Longitud (métrico) interior 77 mm
Anchura (métrico) 47 mm
Anchura (métrico) interior 44 mm
Altura (métrico) 22 mm
Altura (métrico) interior 19 mm