Learn More
Brand™ Espátulas de agitación de poliestireno desechables
Código de producto. 11799778 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. 11799778
Marca: Brand™ 759800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Espátula de agitación desechable fabricada con material de poliestireno con una L x Diámetro de 120 mm x 3 mm que se puede utilizar en laboratorios clínicos, de investigación, científicos y de otro tipo.
  • Espátula de agitación desechable 
  • Fabricada con material de polipropileno 
  • Se puede utilizar en laboratorios clínicos, científicos, de investigación y de otro tipo
  • L × diámetro   120 mm × 3 mm 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 paq.
Desechables
Tipo de producto Espátula de agitación
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 120 mm