Learn More
VITLAB™ Pipetas estériles de poliestireno
Descripción
Las pipetas VITLAB™ se miden de forma individual de forma volumétrica durante la producción y se suministran con una marca de calibración. Estas pipetas graduadas tienen un volumen nominal en la parte inferior y un ajuste completo solo para el volumen nominal. Son desechables y están listas para usarse en aplicaciones de laboratorio.
- Transparente y con una escala impresa para facilitar la lectura de volúmenes parciales
- Incluye un filtro de algodón
- Preesterilizadas y envueltas individualmente
- Fabricado de poliestireno libre de pirógenos
- Ligero y fácil de usar
- Alta resistencia a roturas
- Cómodo y desechable
- Fabricado según el estándar de pipetas de vidrio
- Corresponde a la clase B de acuerdo con DIN EN ISO 835
- Identificado por código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,10 mL |
| Cantidad | 25/pack |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo | Pipeta |
| Desechables | Sí |