Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno cuadrados
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
215.00€ - 222.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Azul |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11867172
|
Cole-Parmer™
01017-17 |
100 ml |
215.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11857172
|
Cole-Parmer™
01017-07 |
20 ml |
222.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
- Caucho antiestático, poliestireno
- Resisten temperaturas de hasta 180°F
- Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases alcohólicas
- Soportes para muestras de uso general
- Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia de muestras tanto en polvo como granulares
- Placas de color blanco translúcido: Para aplicaciones tradicionales
- Placas de color azul traslúcido - contrastes para polvos blancos y sólidos, aumenta la muestra
- Desechables
- Biológicamente inerte:
Especificaciones
Plano | |
Desechables | |
Cuadrada | |
Para facilitar el vertido Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. |
Azul | |
Poliestireno | |
Navecilla de pesaje | |
Balanzas, analizadores de humedad de microondas, cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras |