Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estándar de poliestireno, con forma de diamante
Código de producto. 12932840 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 ml
30 ml
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12932840 5 ml Blanco paquete de 500
12972850 100 ml Negro paquete de 500
12962850 30 ml Negro paquete de 500
12952850 5 ml Negro paquete de 500
12387552 100 ml Blanco paquete de 500
11573422 30 ml Blanco paquete de 500
6 options
Código de producto. 12932840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. La navecilla de pesaje estándar con forma de rombo de poliestireno Fisherbrand™ cuenta con una superficie suave que se pliega fácilmente. Las bandejas desechables tienen un fondo estable y plano y se pueden utilizar en una gran variedad de entornos y aplicaciones de laboratorio.
  • Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
  • El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Blanco
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 35 x 6 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 35 mm
Altura (métrico) 6 mm