Learn More
Fisherbrand™ Cubetas semimicro de poliestireno para longitudes de onda UV y visible
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta semimicro |
| Desechables | No |
| Capacidad (métrico) | 1,6 ml |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Wavelength Range | De 220 a 900 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |