Learn More
Fisherbrand™ Cubetas semimicro de poliestireno para longitudes de onda UV y visible
Código de producto. 10594175 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10594175 1,6 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 10594175
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas cubetas para temperaturas de muestras más constantes durante mediciones fotométricas. Las cubetas semimicro de poliestireno Fisherbrand™ para longitudes de onda visibles y UV ofrecen un excelente intervalo de transmisión óptica y un grosor de pared reducido para aumentar la transferencia de calor.
  • Variación escasa de valores de extinción
  • Excelente intervalo de transmisión óptica
  • Producción ordenada por cavidad
Especificaciones
Tipo Cubeta semimicro
Desechables No
Capacidad (métrico) 1,6 ml
Material Plástico
Cantidad 100/Paq.
Wavelength Range De 220 a 900 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm