Learn More
Kartell SpA Clot Detachment and Extraction Rods
Descripción
Disposable shock-resistant polystyrene rods for detaching and extracting clots
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 156 mm |
| Material | Polystyrene |
| Cantidad | 500/Pk. |
| Forma | Wedge |
| Tipo | Stirring Rod |