Learn More
Multiroir™ Bandejas rectangulares de poliestireno
Código de producto. 11798361
Click to view available options
Altura (métrico):
34 mm (interior), 37 mm (exterior)
40 mm (interior), 42 mm (exterior)
42 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11798361
Marca: Multiroir™ 39106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Organice su espacio de trabajo con estas bandejas resistentes. Las bandejas de poliestireno rectangulares Multiroir™ se utilizan ampliamente en el laboratorio y están disponibles en numerosos colores y estilos.
  • Multiuso
  • Poliestireno
  • Rectangulares
Especificaciones
Color Rojo
Altura (métrico) 34 mm (interior), 37 mm (exterior)
Longitud (métrico) 175 mm (interior), 200 mm (exterior)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 100 mm (interior), 130 mm (exterior)
N.° por paquete Paquete de 1
Forma Rectangulares