Learn More
Multiroir™ Bandejas rectangulares de poliestireno
Código de producto. 11788361
Click to view available options
Altura (métrico):
34 mm (interior), 37 mm (exterior)
40 mm (interior), 42 mm (exterior)
42 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11788361
Marca: Multiroir™ 39103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Organice su espacio de trabajo con estas bandejas resistentes. Las bandejas de poliestireno rectangulares Multiroir™ se utilizan ampliamente en el laboratorio y están disponibles en numerosos colores y estilos.
  • Multiuso
  • Poliestireno
  • Rectangulares
Especificaciones
Color Amarillo
Altura (métrico) 34 mm (interior), 37 mm (exterior)
Longitud (métrico) 175 mm (interior), 205 mm (exterior)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 100 mm (interior), 130 mm (exterior)
N.° por paquete Paquete de 1
Forma Rectangulares