Learn More
Multiroir™ Bandejas rectangulares de poliestireno
Descripción
- Multiuso
- Poliestireno
- Rectangulares
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Altura (métrico) | 40 mm (interior), 42 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 210 mm (interior), 260 mm (exterior) |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 150 mm (interior), 196 mm (exterior) |
| N.° por paquete | Paquete de 1 |
| Forma | Rectangulares |