Learn More
Multiroir™ Bandejas rectangulares de poliestireno
Código de producto. 11728371
Click to view available options
Altura (métrico):
34 mm (interior), 37 mm (exterior)
40 mm (interior), 42 mm (exterior)
42 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11728371
Marca: Multiroir™ 39205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Organice su espacio de trabajo con estas bandejas resistentes. Las bandejas de poliestireno rectangulares Multiroir™ se utilizan ampliamente en el laboratorio y están disponibles en numerosos colores y estilos.
  • Multiuso
  • Poliestireno
  • Rectangulares
Specifications
Color Azul
Altura (métrico) 40 mm (interior), 42 mm (exterior)
Longitud (métrico) 210 mm (interior), 260 mm (exterior)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 150 mm (interior), 196 mm (exterior)
N.° por paquete Paquete de 1
Forma Rectangulares
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.