Learn More
Multiroir™ Bandejas rectangulares de poliestireno
Código de producto. 11718371
Click to view available options
Altura (métrico):
34 mm (interior), 37 mm (exterior)
40 mm (interior), 42 mm (exterior)
42 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11718371
Marca: Multiroir™ 39201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Organice su espacio de trabajo con estas bandejas resistentes. Las bandejas de poliestireno rectangulares Multiroir™ se utilizan ampliamente en el laboratorio y están disponibles en numerosos colores y estilos.
  • Multiuso
  • Poliestireno
  • Rectangulares
Especificaciones
Color Blanco
Altura (métrico) 42 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 196 mm
N.° por paquete Paquete de 1