Descripción
- Los viales resistirán la centrifugación normal
- Fabricados con poliestireno con tapones de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28,6 mm |
| Material | Poliestireno |
| Volumen (métrico) | 25,9 mL |
| N.° por paquete | 144 |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Altura (métrico) | 33.33 mm |
| Tipo de producto | Sample Vial |