Learn More
Brand™ Placas Petri de poliestireno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
94 mm
Altura (métrico):
16 mm
Ventilación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1620
paquete de 480
Descripción
- Fabricadas con poliestireno.
- Transparentes, con tapa desechable.
- Disponible con o sin orificio en la tapa
- Las placas y tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri |
| Cantidad | 1620/paquete |
| Ventilación | Sí |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |