Learn More
Brand™ Placas Petri de poliestireno
Fabricadas con poliestireno. Las placas de Petri de poliestireno BRAND™ y sus tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación. Transparentes, con tapa desechable. Las tapas están disponibles con o sin refrigeración.
Marca: Brand™ 452000
96.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.72000kg
Descripción
- Fabricadas con poliestireno.
- Transparentes, con tapa desechable.
- Disponible con o sin orificio en la tapa
- Las placas y tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Placa de Petri | |
No | |
94 mm |
Desechables | |
Redondo | |
480/paquete | |
16 mm |