Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 11779442
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Ventilación:
No
Sí
Cantidad:
120/paquete
240/paquete
360/paquete
420/paq.
480/paq.
480/paquete
560/paq.
600/paquete
740/paquete
Paquete de 480
Tamaño de la unidad:
120 PCS
240 PCS
360 PCS
480 PCS
600 PCS
740 PCS
paquete de 240
paquete de 420
paquete de 480
paquete de 560
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Esterilidad Ventilación Cantidad unitSize
11779442 60 x 15 mm No estéril Sí 560/paq. paquete de 560
10470613 94 x 16 mm No estéril No 480/paquete 480 PCS
10639021 90 x 15 mm No estéril Sí 420/paq. paquete de 420
10083251 100 x 20 mm No estéril Sí 360/paquete 360 PCS
10548071 120 x 17 mm No estéril Sí 240/paquete 240 PCS
10048770 35 x 10 mm No estéril Sí 740/paquete 740 PCS
10340111 145 x 20 mm No estéril Sí 120/paquete 120 PCS
10398981 94 x15 mm No estéril Sí 480/paq. paquete de 480
10364451 94 x 16 mm No estéril Sí 480/paquete 480 PCS
10669781 94 x15 mm No estéril Sí 480/paq. paquete de 480
11759452 94 x15 mm Estéril Sí 480/paq. paquete de 480
10707801 60 x 15 mm No estéril Sí 600/paquete 600 PCS
11739452 94 x15 mm Estéril Sí Paquete de 480 paquete de 480
10787112 94 x 16 mm Estéril Sí Paquete de 480 480 PCS
10742312 94 x 16 mm Estéril Sí 480/paquete paquete de 480
10668631 94 x15 mm No estéril Sí 480/paquete paquete de 480
11719452 120 x 17 mm Estéril No 240/paquete paquete de 240
11729452 100 x 20 mm Estéril Sí 360/paquete 360 PCS
18 options
Código de producto. 11779442
Marca: Greiner Bio-One 628103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles en versiones con y sin ventilación
  • Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
  • Apilado sencillo
  • Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Apilable
Desechables
Material Poliestireno
Forma Round
Esterilidad No estéril
Cantidad 560/paq.
Ventilación Sí
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 60 mm