Learn More
- Home
- Products
- Placas
- Placas de Petri
- Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 10707801
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Ventilación:
No
Sí
Cantidad:
120/paquete
240/paquete
360/paquete
420/paq.
480/paq.
480/paquete
560/paq.
600/paquete
740/paquete
Paquete de 480
Tamaño de la unidad:
120 PCS
240 PCS
360 PCS
480 PCS
600 PCS
740 PCS
paquete de 240
paquete de 420
paquete de 480
paquete de 560
| Código de producto. | Dimensions (Dia. x H) | Esterilidad | Ventilación | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10707801 | 60 x 15 mm | No estéril | Sí | 600/paquete | 600 PCS |
| 10470613 | 94 x 16 mm | No estéril | No | 480/paquete | 480 PCS |
| 10639021 | 90 x 15 mm | No estéril | Sí | 420/paq. | paquete de 420 |
| 10083251 | 100 x 20 mm | No estéril | Sí | 360/paquete | 360 PCS |
| 10548071 | 120 x 17 mm | No estéril | Sí | 240/paquete | 240 PCS |
| 10048770 | 35 x 10 mm | No estéril | Sí | 740/paquete | 740 PCS |
| 11779442 | 60 x 15 mm | No estéril | Sí | 560/paq. | paquete de 560 |
| 10340111 | 145 x 20 mm | No estéril | Sí | 120/paquete | 120 PCS |
| 10398981 | 94 x15 mm | No estéril | Sí | 480/paq. | paquete de 480 |
| 10364451 | 94 x 16 mm | No estéril | Sí | 480/paquete | 480 PCS |
| 10669781 | 94 x15 mm | No estéril | Sí | 480/paq. | paquete de 480 |
| 11759452 | 94 x15 mm | Estéril | Sí | 480/paq. | paquete de 480 |
| 11739452 | 94 x15 mm | Estéril | Sí | Paquete de 480 | paquete de 480 |
| 10787112 | 94 x 16 mm | Estéril | Sí | Paquete de 480 | 480 PCS |
| 10742312 | 94 x 16 mm | Estéril | Sí | 480/paquete | paquete de 480 |
| 10668631 | 94 x15 mm | No estéril | Sí | 480/paquete | paquete de 480 |
| 11719452 | 120 x 17 mm | Estéril | No | 240/paquete | paquete de 240 |
| 11729452 | 100 x 20 mm | Estéril | Sí | 360/paquete | 360 PCS |
Código de producto. 10707801
Marca: Greiner Bio-One 628102
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Disponibles en versiones con y sin ventilación
- Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 600/paquete |
| Ventilación | Sí |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |