Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Ventilación:
No
Sí
Cantidad:
120/paquete
240/paquete
360/paquete
420/paq.
480/paq.
480/paquete
560/paq.
600/paquete
740/paquete
Paquete de 480
Tamaño de la unidad:
120 PCS
240 PCS
360 PCS
480 PCS
600 PCS
740 PCS
paquete de 240
paquete de 420
paquete de 480
paquete de 560
Descripción
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Disponibles en versiones con y sin ventilación
- Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 360/paquete |
| Ventilación | Sí |
| Dimensions (Dia. x H) | 100 x 20 mm |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |