Learn More
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 11739242
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11739242 55 mm 1620 PCS
1 options
Código de producto. 11739242
Marca: Fisherbrand™ PF55V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas Petri redondas apilables para uso general en el laboratorio.
  • Compatibles con sistemas robóticos
  • Excelente calidad óptica
  • Poliestireno virgen aprobado por la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Para utilizar con (aplicación) Para usar si se necesita ahorrar espacio en incubadores o medios
Envase Triple bolsa
Cantidad 1620/caja
Ventilación Ventilación triple
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 55 mm