Descripción
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Single-use |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Round |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Petri Dish |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivar hongos, bacterias y otros microorganismos |
| N.º por caja | 500/Cs. |
| Envase | Bags |
| Dimensions (Dia. x H) | 100 x 15 mm (3.9 x 0.6 in.) |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Mostrar más |