Descripción
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivar hongos, bacterias y otros microorganismos |
| N.º por caja | Paquete de 500 |
| Envase | Bags |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm (2 x 0.563 in.) |
| Altura (métrico) | 1,5 cm |
| Mostrar más |