Learn More
VITLAB™ Pipetas no estériles de poliestireno
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Cantidad | 10/pack |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 272 mm |
| Tipo | Pipeta |