Learn More
Fisherbrand™ Macrocubetas de poliestireno para longitudes de onda UV y visible
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta macro |
| Desechables | No |
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Wavelength Range | De 220 a 900 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |