Descripción
- Poliestireno antiestático y traslúcido
- Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases de alcohol
- Soportes para muestras de uso general
- Diseño hexagonal exclusivo para manipulación y vertido antideslizante
- Desechables
- Biológicamente inerte:
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 350 ml |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Hexagonal |
| Tipo | Plato de pesaje antiestático |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pesar, dispensar o verter líquidos o sólidos |
| Tamaño | XL |
| Fondo (métrico) | 14 cm |
| Diámetro (imperial) | 5,5 in |
| Mostrar más |