Learn More
Kartell™ Cajas de refrigeración de poliestireno
Código de producto. p-8009614
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
32 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10074510 25 L cada uno
10390071 32 L cada uno
2 options
Código de producto. 10074510
Marca: Kartell™ 0370500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y transporte las muestras con una caja no tóxica aislada térmicamente. Las cajas de refrigeración cuadradas Kartell™ son completamente seguras para alimentos debido a una camisa aislante de poliuretano y a la composición de poliestireno de alto impacto.
  • Recipientes de baja temperatura
  • Fabricado con material termoplástico de alto impacto
  • Aislado térmicamente por medio de una camisa aislante de poliuretano
  • No tóxico y, por lo tanto, 100 % apto para alimentos
Especificaciones
Altura (métrico) 350 mm
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 400 x 350 mm
Material Poliestireno
Tipo Caja de refrigeración
Capacidad (métrico) 25 L