Learn More
Kartell™ Cajas de refrigeración de poliestireno
Descripción
- Recipientes de baja temperatura
- Fabricado con material termoplástico de alto impacto
- Aislado térmicamente por medio de una camisa aislante de poliuretano
- No tóxico y, por lo tanto, 100 % apto para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 350 mm |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 400 x 350 mm |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Caja de refrigeración |
| Capacidad (métrico) | 25 L |