Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de un pocillo de ajuste por fricción
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (29 mm), Tubos (5 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (29 mm), Tubos (5 ml) |
| Material | Poliestireno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Round |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos cónicos de fondo redondo |
| Cantidad | 5/paq. |
| Mostrar más |