Descripción
Características principales:
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- También disponible en HDPE, PP y otros colores
¿Por qué usar un dispositivo desechable SteriWare™ PharmaScoop™?
- Correctas GMP - Es una buena práctica de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible. De acuerdo con esto, hemos colocado el mango ergonómico en lo alto de la cuchara.
- Fabricación de salas limpias - Todas las PharmaScoops™ SteriWare™ se moldean, inspeccionany envasan en salas limpias clase 100 000.
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de una cuchara reutilizable, puede utilizar un producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y el Certificado de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Aceptable por la FDA, cumple las normas CFR 177.1640 y las normas UE 10/2011 |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Pharma |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado por empresas industriales y farmacéuticas |
| Anchura (métrico) | 166 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 147 mm |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |