Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17468863 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2,5 L
2,5 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17468863 1000 mL Estéril paquete de 25
17458863 1000 mL No estéril paquete de 25
17478863 2,5 L No estéril paquete de 15
17498863 500 mL No estéril paquete de 50
17488863 2,5 L Estéril paquete de 15
12534366 60 mL Estéril paquete de 100
17408873 500 mL Estéril paquete de 50
13225220 125 mL Estéril paquete de 100
16466840 250 mL Estéril paquete de 85
12732437 2,5 L No estéril paquete de 100
13255220 30 mL Estéril paquete de 100
15809431 60 mL No estéril paquete de 100
15879421 125 mL No estéril paquete de 100
15889421 250 mL No estéril paquete de 100
16456840 250 mL No estéril paquete de 85
15899421 30 mL No estéril paquete de 100
16 options
Código de producto. 17468863
Marca: Sampling Systems™ 8045A1000S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Características principales:
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • También disponible en HDPE, PP y otros colores
¿Por qué usar un dispositivo desechable SteriWare™ PharmaScoop™?
  • Correctas GMP - Es una buena práctica de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible. De acuerdo con esto, hemos colocado el mango ergonómico en lo alto de la cuchara.
  • Fabricación de salas limpias - Todas las PharmaScoops™ SteriWare™ se moldean, inspeccionany envasan en salas limpias clase 100 000.
  • Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Sin limpieza - A diferencia de una cuchara reutilizable, puede utilizar un producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y el Certificado de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Descripción Cuchara desechable de un solo uso SteriWare PharmaScoop™
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Aceptable por la FDA, cumple con las normas CFR 177.1640, y las normas europeas 10/2011
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Cuchara desechable de un solo uso
Dimensiones (L x An) 324 x 150 mm
Longitud del mango (métrico) 149 mm
Material Poliestireno