Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estándar de poliestireno en forma de rombo
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar cuadrada de poliestireno Fisherbrand™ se pliega fácilmente y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
- Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
- Seleccione blanco, negro o azul para obtener el mejor contraste de color con objeto de asegurarse de que la muestra se elimina por completo
- Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
- Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
- Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 85 ml |
| Color | Negro |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Tamaño | Mediano; 85 x 85 x 24 mm |
| Mostrar más |