Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno en forma de rombo
Código de producto. 12932860 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 mL
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Forma:
Cuadrada
Diamante
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Forma unitSize
12932860 100 ml Negro Diamante paquete de 500
11543432 100 ml Blanco Diamante paquete de 500
11533432 30 mL Blanco Diamante paquete de 500
12922860 30 mL Negro Diamante paquete de 500
12912860 5 ml Negro Cuadrada paquete de 500
12992840 5 ml Blanco Diamante paquete de 500
6 options
Código de producto. 12932860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. La navecilla de pesaje antiestática con forma de rombo de poliestireno Fisherbrand™ cuenta con una superficie suave que se pliega fácilmente. Las navecillas desechables tienen un fondo plano, superficie sin estática y se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones de laboratorio.
  • Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
  • El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
  • Superficie antiestática para garantizar la eliminación total de las muestras
  • 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Negro
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 119 x 90 x 19 mm
Longitud (métrico) 119 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 19 mm