Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno en forma de rombo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 mL
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Forma:
Cuadrada
Diamante
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
- El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
- Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
- Superficie antiestática para garantizar la eliminación total de las muestras
- 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Negro |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje antiestática |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 55 x 35 x 6 mm |
| Mostrar más |