Learn More
Greiner Bio-One Recipientes para analizadores con fondo cónico de poliestireno
Código de producto. p-7075387
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
4 mL
Para utilizar con (equipo):
Analizador Gemsaec
Analizador Technicon
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10660742 4 mL Analizador Technicon paquete de 1000
15975311 4 mL Analizador Technicon paquete de 5000
10359141 0,5 mL Analizador Gemsaec paquete de 6000
3 options
Código de producto. 10660742
Marca: Greiner Bio-One 621171
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recipientes para analizadores con fondo cónico de poliestireno de 1,5 ml Greiner Bio-One Cell adecuados para su uso con sistemas analíticos, como los analizadores Technicon, Gemsaec, Centrifichem, Hitachi, TOA y Coulter.
  • Material: Poliestireno
  • Fondo cónico
  • Con faldón de soporte
  • Para un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Analizador Technicon
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Color Clear
Material Poliestireno
Tipo de producto Analyzer Cup
Volumen (métrico) 4 mL