Learn More
Greiner Bio-One Recipientes para analizadores con fondo cónico de poliestireno
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
4 mL
Para utilizar con (equipo):
Analizador Gemsaec
Analizador Technicon
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
paquete de 6000
Descripción
- Material: Poliestireno
- Fondo cónico
- Con faldón de soporte
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Analizador Gemsaec |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Recipiente para analizador |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |