Descripción
- Sample tube (coagulometer)
- 11 x 55 mm
- RCF max: 2.000 G
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 5000/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de muestras |