Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo celular CELLSTAR de poliestireno
Descripción
- Tratamiento con TC
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Tratamiento de superficie | Tratamiento para TC |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Cierre incluido | Sí |