Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo celular CELLSTAR de poliestireno
Código de producto. 10199900
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de ventilación de dos posiciones
Capacidad (métrico):
12 mL
14 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
Código de producto. Tipo de tapón Capacidad (métrico) unitSize
10199900 Tapón de rosca 12 mL paquete de 1000
10003381 Tapón de ventilación de dos posiciones 14 mL paquete de 750
2 options
Código de producto. 10199900
Marca: Greiner Bio-One 163160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejora la adherencia celular gracias al tratamiento de superficies físicas.
  • Tratamiento con TC
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Tratamiento de superficie Tratamiento para TC
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 12 mL
Cierre incluido