Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo celular CELLSTAR de poliestireno
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de ventilación de dos posiciones
Capacidad (métrico):
12 mL
14 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
Descripción
- Tratamiento con TC
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Tipo de tapón | Tapón de ventilación de dos posiciones |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material | Poliestireno |
| Tratamiento de superficie | Tratamiento para TC |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Cierre incluido | Sí |