Learn More
Kartell™ Recipientes para muestras biológicas de poliestireno
Descripción
- Embolsado individualmente
- Con marcado CE y aprobado por la IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras biológicas |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Aséptico |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |
| Mostrar más |